Documenti fondamentali
448524
Sigma-Aldrich
Trichloronitromethane
98%
Sinonimo/i:
Chloropicrin, Nitrotrichloromethane
About This Item
Formula condensata:
Cl3CNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.38
Beilstein:
1756135
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
112 °C (lit.)
Densità
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)