447994
Flurbiprofen
97%
Sinonimo/i:
(±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Sostituito da