Documenti fondamentali
447161
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
Sinonimo/i:
(S)-Glycerol 1-benzyl ether, 1-Benzyl-sn-glycerol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
2415534
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
P. ebollizione
261 °C (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)