Documenti
446505
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-hydroxybenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Fluorosalicylic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
159-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(O)cccc1F
InChI
1S/C7H5FO3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Juliane Korp et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(17), 2445-2450 (2015-09-30)
The siderophore myxochelin A is a potent inhibitor of human 5-lipoxygenase (5-LO). To clarify whether the iron-chelating properties of myxochelin A are responsible for this activity, several analogues of this compound were generated in the native producer Pyxidicoccus fallax by precursor-directed biosynthesis.
Inhibitors of hepatitis C virus polymerase: synthesis and characterization of novel 2-oxy-6-fluoro-N-((S)-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)-benzamides.
Cheng CC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(7), 2119-2124 (2010)