442895
Mercury(I) sulfate
96%
Sinonimo/i:
Mercurous sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Densità
7.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Hg+].[Hg+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Hg.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
MINVSWONZWKMDC-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges