442658
Ethynylferrocene
97%
Sinonimo/i:
Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C#C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;
HFWSJSDVVFIFRS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3