This product is packaged under Argon.
441880
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium element
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
dendritic pieces
Purificato mediante
distillation
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
50.0 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1640 °C (lit.)
Punto di fusione
725 °C (lit.)
Densità
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba]
InChI
1S/Ba
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Is the Barium packaged in oil or under a protective atmosphere?
1 risposta-
Utile?
-
-
Hi, These Barium dendritics are grindable. I mean as a powder form to use as the precursor. Thank you Manasa
1 risposta-
The grinding of barium dendritic pieces into powder has not been attempted internally. A possible option would be to mill the barium dendritic or to shave it. However, based on the physical properties of barium, it may be difficult to grind to a powder.
Please note that oxide will form in the presence of air.Utile?