441724
1,3,4,6-Tetrakis(butoxymethyl)glycoluril
average Mn 550, technical grade
About This Item
Grado
technical grade
PM
average Mn 550
Indice di rifrazione
n20/D 1.4788 (lit.)
Gardner-Holdt
22.7-36.2 stokes(25 °C)(lit.)
P. ebollizione
>204 °C (lit.)
Solubilità
polar organic solvents: soluble
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Applicazioni
Cross-linking agent for water- or solvent-based alkyd, epoxy, epoxy ester, polyester and vinyl polymers used in coatings, enamels and primers.
Caratteristiche e vantaggi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)