Documenti
441120
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexyl methacrylate, mixture of isomers
98%
Sinonimo/i:
3,3,5-Trimethylcyclohexyl methacrylate, Isophoryl methacrylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2C6H8(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
79 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-9(2)12(14)15-11-6-10(3)7-13(4,5)8-11/h10-11H,1,6-8H2,2-5H3
DABQKEQFLJIRHU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter