Documenti
43916
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane
~90%
Sinonimo/i:
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)allyltin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H17F27Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
901.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
~90%
Forma fisica
liquid
Densità
1.670 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
InChI
1S/3C6H4F9.C3H5.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;1-3-2;/h3*1-2H2;3H,1-2H2;
TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,126
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3