Documenti fondamentali
438650
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-methylchromone
97%
Sinonimo/i:
6,8-Dichloro-3-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
141-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=COc2c(Cl)cc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c1-5-4-14-10-7(9(5)13)2-6(11)3-8(10)12/h2-4H,1H3
PDDRNWBKVYJALI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6,8-Dichloro-3-methylchromone is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)