Documenti fondamentali
438375
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium formate solution
30 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Formic acid tetramethylammonium salt solution
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4N(HCOO)
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.16
Beilstein:
3916177
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
liquid
Concentrazione
30 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.364
P. ebollizione
102 °C
Densità
1.02 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[H]C([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.CH2O2/c1-5(2,3)4;2-1-3/h1-4H3;1H,(H,2,3)/q+1;/p-1
WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)