Key Documents
438235
Sigma-Aldrich
Hydroxylammonium nitrate solution
24 wt. % in H2O, 99.999%
About This Item
Formula condensata:
H2NOH · HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99.999%
Forma fisica
liquid
Concentrazione
24 wt. % in H2O
Densità
1.118 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NO.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3NO/c2-1(3)4;1-2/h(H,2,3,4);2H,1H2
NILJXUMQIIUAFY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3