Documenti
438049
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3