Documenti fondamentali
437085
Sigma-Aldrich
5-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,3-O-isopropylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26O5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.44
Beilstein:
4296295
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −47°, c = 0.8 in chloroform
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
InChI
1S/C14H26O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-11H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-/m1/s1
VBPYRQYBEKHPKA-GMTAPVOTSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bo Wang et al.
Molecular cell, 74(4), 742-757 (2019-04-14)
Disturbances in autophagy and stress granule dynamics have been implicated as potential mechanisms underlying inclusion body myopathy (IBM) and related disorders. Yet the roles of core autophagy proteins in IBM and stress granule dynamics remain poorly characterized. Here, we demonstrate