Documenti fondamentali
436429
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lutetium nitrate hydrate (Lu(NO3 )3 .xH2O), Lutetium trinitrate hydrate
Scegli un formato
1 G
96,80 €
5 G
341,00 €
96,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
96,80 €
5 G
341,00 €
About This Item
Formula condensata:
Lu(NO3)3·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.98 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
96,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
[Lu+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Lu.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.