Documenti
436283
Sigma-Aldrich
Thulium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
97%
Sinonimo/i:
Tm(TMHD)3
About This Item
Formula condensata:
Tm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3