Documenti fondamentali
435996
Sigma-Aldrich
Tin(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
About This Item
Formula condensata:
Sn(BF4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Densità
1.67 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Applicazioni
Employed in metal plating.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Prod. Finish., 58, 175-175 (1993)