Documenti fondamentali
435805
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoroaluminate
Sinonimo/i:
Aluminum tripotassium hexafluoride, Potassium aluminum fluoride (K3 AlF6 ), Potassium hexafluoroaluminate (K3 [AlF6 ]), Tripotassium hexafluoroaluminate
About This Item
Formula condensata:
K3AlF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3K/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
ZIZQEDPMQXFXTE-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)