Documenti fondamentali
435627
Sigma-Aldrich
Potassium tetrafluoroaluminate
About This Item
Formula condensata:
KAlF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Stringa SMILE
F[Al](F)(F)(F)[K]
Confezionamento
Packaged in poly bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)