Documenti fondamentali
434957
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
average Mw 15,000,000, granular
Sinonimo/i:
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Stato
granular
PM
average Mw 15,000,000
Composizione
acrylic acid, 1.5 wt. %
Impurezze
15 wt. % adsorbed water
pH
5-7
Viscosità
4-5 cP, 0.1 % in H2O
Solubilità
water and some protic solvents: soluble
Densità
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Caratteristiche e vantaggi
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)