Vai a
92560
Polyacrylamide
nonionic water-soluble polymer
Sinonimo/i:
2-Propenamide, Acrylamide polymer, Polyacrylic
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
415,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C3H5NO)n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.28
MDL number:
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mw 5,000,000-6,000,000
mp
246-250 °C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Proteomic analysis and lethality of the venom of Aegaeobuthus nigrocinctus, a scorpion of medical significance in the Middle East.: This study explores the proteomic composition and toxicity of the venom from the Aegaeobuthus nigrocinctus scorpion, utilizing polyacrylamide gel electrophoresis to analyze venom proteins. The findings contribute to understanding the venom′s biochemical properties and potential medical implications (Borges et al., 2024).
  • Protocol for isolating small cytosolic dsDNA from cultured murine cells.: This protocol paper details a method for isolating small cytosolic double-stranded DNA using polyacrylamide gel electrophoresis, which is critical for studying DNA-protein interactions and genetic regulation in murine cell models (Dai et al., 2024).
  • Comparative study of the commonly used protein quantitation assays on different Hymenoptera venoms: A fundamental aspect of Hymenoptera venom proteome analysis.: This comparative study evaluates various protein quantitation assays, including those using polyacrylamide gel electrophoresis, to standardize venom protein analysis from different Hymenoptera species, aiding in venom research and potential therapeutic applications (Wanandy et al., 2024).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A90990170001696
Polyacrylamide nonionic water-soluble polymer
Sigma-Aldrich
92560
Polyacrylamide
Acrylamide Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9099
Acrylamide
Acrylamide purum, ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
01700
Acrylamide
Acrylamide for Northern and Southern blotting, powder blend
Sigma-Aldrich
01696
Acrylamide
form
solid
form
crystals
form
-
form
powder blend
mp
246-250 °C
mp
82-86 °C (lit.)
mp
81-87 °C, 82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
Mw 5,000,000-6,000,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyacrylamide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf