Documenti fondamentali
434884
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), distearate terminated
average Mn ~2,300
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
waxy solid (soft)
PM
average Mn ~2,300
Solubilità
H2O: insoluble
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Applicazioni
Hydrophobic, non-greasy, lubricating films. Dispersant for pigments.
Proprietà fisiche
Liquifies under slight pressure, highly lubricious.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)