Documenti fondamentali
433977
Sigma-Aldrich
5-Nitrofurfuryl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
P. ebollizione
104-105 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2
NDSTUUPEXNCUNW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Nitrofurfuryl alcohol was used to investigate the reduction of some 2-substituted-5-nitrofuran compounds by rhodium complex [Rh(COD)(2-picoline)2](PF6) (COD = 1,5-cyclooctadiene) anchored on poly(4-vinylpyridine).[1] It may be used for the synthesis of 5-nitrofurfuryl bromide and 5-nitrofurfurylamine hydrochloride.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Furan derivatives. XL. Synthesis of 5-nitro-2-substituted furans on the basis of 5-nitrofurfuryl nitrate.
Jurasek A, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 37(9), 3144-3147 (1972)
Reduction of 5-nitrofuran compounds catalyzed by a rhodium complex immobilized on poly (4-vinylpyridine): A relationship with antibacterial activity.
Farkas ME, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 51(1), 829-835 (2006)