Documenti fondamentali
433454
Sigma-Aldrich
Barium metaborate monohydrate
97%
About This Item
Formula condensata:
Ba(BO2)2·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stringa SMILE
O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)