432881
4-(Chloromethyl)phenyl acetate
98%
Sinonimo/i:
α-Chloro-p-cresol acetate, 4-Acetoxybenzyl chloride, p-(Chloromethyl)phenyl acetate, p-Acetoxybenzyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. eboll.
240 °C (lit.)
Densità
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
OKRCXSCDWKJWSW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter