Documenti fondamentali
432253
Sigma-Aldrich
Teflic acid
Sinonimo/i:
Tellurium fluoride hydroxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HF5OTe
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Tensione di vapore
0.24 atm ( 25 °C)
P. eboll.
~60 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[Te](F)(F)(F)(F)F
Applicazioni
Nearly ideal noncoordinating ligand with kinetic and oxidative stability. Precursor to teflate-stabilized rhenium(VII) compounds.
Confezionamento
Packaged under vacuum in breakseal ampules
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seppelt, K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 21, 877-877 (1982)
William J. Casteel et al.
Inorganic chemistry, 35(25), 7279-7288 (1996-12-04)
The pentafluorooxotellurate compound ReO(2)(OTeF(5))(3) has been synthesized from the reaction of ReO(2)F(3) with B(OTeF(5))(3) and structurally characterized in solution by (19)F and (125)Te NMR spectroscopy and in the solid state by Raman spectroscopy. The NMR and vibrational spectroscopic findings are