42995
trans-1,3-Diphenyl-2,3-epoxypropan-1-one
≥98.0%
Sinonimo/i:
trans-2-Benzoyl-3-phenyloxirane, trans-Benzalacetophenone oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C([C@H]1O[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13(11-7-3-1-4-8-11)15-14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H/t14-,15-/m1/s1
UQGMJZQVDNZRKT-HUUCEWRRSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)