427659
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
118-121 °C (lit.)
Densità
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C5ClF4N/c6-1-2(7)3(8)5(10)11-4(1)9
UXUZMYHSICIOQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup