Documenti fondamentali
427640
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-10B
98 atom % 10B
Sinonimo/i:
Tributoxyborane-10B
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3O]310B
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 10B
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
230-235 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
CCCCO[10B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13-1
LGQXXHMEBUOXRP-HSGWXFLFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)