427179
Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)
average Mw ~455,000, average Mn ~110,000, pellets
Sinonimo/i:
PVDF-HFP
Stato
pellets
Livello qualitativo
Indice di fluidità
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
PM
average Mn ~110,000
average Mw ~455,000
Resistenza all’urto
6-10 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
Costante dielettrica
9.0-10.0, 100 Hz (ASTM D 150)
Durezza
70 (Shore D, ASTM D 2240)
Indice di rifrazione
n20/D 1.42
Viscosità
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
Temp. transizione
Tm 155-160 °C (ASTM D 3418)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6.C2H2F2/c4-1(2(5)6)3(7,8)9;1-2(3)4/h;1H2
OQMIRQSWHKCKNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.