Documenti fondamentali
426970
Supelco
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
mean pore size >75 Å, 500 μm mean particle size
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Composizione
, ~80% (divinylbenzene)
Dimens. media particelle
500 μm
Dimensione pori
>1.75 mL/g pore volume
>75 Å mean pore size
Densità
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrizione generale
Contains no functional groups. Polymeric adsorbent for removing soluble organics from polar solvents. Fast adsorption/desorption kinetics for large organic molecules. Resists degradation up to 150°C. Methanol is a good regenerant.
Applicazioni
Insoluble polymeric adsorbent used to remove organic molecules from aqueous media.
Caratteristiche e vantaggi
Highly cross-linked polymer bead. Very versatile adsorbent, may have low capacity for smaller organic molecules.
Stato fisico
Polymeric adsorbent beads
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)