426431
Tetraisopropyl methylenediphosphonate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following:
- tetraisopropyl ethenylidenebisphosphonate.
- tetraisopropyl 4-acetylthiobutane-1,1-diphosphonate
- tetraisopropyl 2-(3,5-bis(bromomethyl)phenyl)ethane-1,1-diphosphonate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter