Documenti fondamentali
425354
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4OCH2CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
292-294 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(COc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-13(16-5-2)10-17-12-8-6-11(14-3)7-9-12/h6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3
XWIJNGRJPFEZIF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)