Documenti fondamentali
424692
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxan-2-ylethynyl)trimethylsilane
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#CC1OCCCO1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)