233803
3-(Trimethylsilyl)-1-propanol
97%
Sinonimo/i:
1-(Trimethylsilyl)-3-propanol, 3-(Trimethylsilyl)-1-propanol, 3-(Trimethylsilyl)propanol, 3-(Trimethylsilyl)propyl alcohol, 3-Hydroxypropyltrimethylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
111-112 °C/96 mmHg (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCCO
InChI
1S/C6H16OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
YNUUCDHAZGAVEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- the synthesis of telechelic oligomers via atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene
- the preparation of the β-seleno-γ-silyl alcohols
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup