Vai a
424331
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound, N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
Informazioni su questo articolo
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-579-2
NACRES:
NA.22
Form:
powder
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymer-supported carbodiimide.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E775039391E6383
description
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
description
commercial grade, powder
description
≥97.0% (T)
description
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
liquid
form
crystalline
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Peptide Synthesis
particle size
200-400 mesh
particle size
-
particle size
-
particle size
-
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
-
crosslinking
-
crosslinking
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)