424072
N,N,N′,N′-Tetraethyldiethylenetriamine
technical grade, 90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. eboll.
130-135 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C12H29N3/c1-5-14(6-2)11-9-13-10-12-15(7-3)8-4/h13H,5-12H2,1-4H3
UICCSKORMGVRCB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As N-substituted ethylenediamine ligand in the synthesis of [Ni(Et4dien)(NO2)2] (Et4dien=N,N,N′,N′-tetraethyldiethylenetriamine).
- As a reagent in the synthesis of adamantanyl connector, (2-(1-carbamoylmethyladamantane)di(ethyl(diethylmethylammonium))dichloride).
- As a reagent in the synthesis of aminated macroligand.
- As a reagent in the synthesis of precipiton ligand.
- As a multimodal ligand in the synthesis of P(S-DVB)-g-P(S-GMA)- TEDETA beads (poly(styrene-divinylbenzene)-graft-poly(styrene-glycidylmethacrylate)).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter