Documenti fondamentali
42322
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester
≥95.0%
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl 3-(bromomethyl)benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCc1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO4/c13-7-8-2-1-3-9(6-8)12(17)18-14-10(15)4-5-11(14)16/h1-3,6H,4-5,7H2
BHXBPWLMEXGVCV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester is an ester derivative of benzoic acid. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Applicazioni
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidyl ester may be used as hetero-bifunctional linker for the quaternisation of 5-(4-methoxyphenyl)2(4-pyridyl)oxazole and 2-(6-chromanyl)5(4-pyridyl)oxazole. These compounds are useful in the preparation of fluorescent stains.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Syntheses of reactive fluorescent stains derived from 5(2)-aryl-2(5)-(4-pyridyl)oxazoles and bifunctionally reactive linkers.
Litak PT and Kauffman JM.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31(2), 457-459 (1994)