Documenti fondamentali
422592
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromonickelate(II) solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Lithium tetrabromonickelate(II) solution, di-Lithium tetrabromonickelate(II)
About This Item
Formula condensata:
Li2NiBr4
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
67 °C
Densità
1.065 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].Br[Ni--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2Li.Ni/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Catalyst for the regioselective preparation of magnetic resonance contrast agents
Reagent for:
  • Regioselective synthesis of (-)-gallocatechin
  • Synthesis of ATP mimics
  • Reaction with unsaturated epoxides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)