Key Documents
422576
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
151-155 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)c1ncccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-12(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-14-11(10)13(16)17/h1-8H,(H,16,17)
YERHKEWRHQIXFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid is a pyridine derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Applicazioni
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 5-methyl-N-aryl substituted-1,3-oxazolidine-2,4-dione derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and antitubercular activity of 5-methyl-N-aryl substituted oxazolidine dione derivatives.
International Journal of Pharmaceutical Archive, 2(5), 95-102 (2013)