42155
2,3-Dinitrophenol
moistened with water, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Qualità
moistened with water
contiene
~20% water as stabilizer
Punto di fusione
141-145 °C
Stringa SMILE
Oc1cccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H
MHKBMNACOMRIAW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?