421065
TYZOR® GBA organic titanate
Sinonimo/i:
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Ti, 10%
Stringa SMILE
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)