Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 37,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Li2Si5O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.30
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
37,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
Quality Segment
concentration
20 wt. % in H2O
density
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si]([O-])=O
InChI key
WJZHQBRAMOCCLJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 20 wt. % in H2O | description 1 M in ethanol | description 1.0 M in THF/hexanes | description 2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| density 1.16 g/mL at 25 °C | density 0.83 g/mL at 20 °C | density 0.719 g/mL at 25 °C | density 0.812 g/mL at 25 °C |
| concentration 20 wt. % in H2O | concentration 1 M in ethanol | concentration 1.0 M in THF/hexanes | concentration 2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?