Documenti fondamentali
416576
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(F)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
166-168 °C (lit.)
Densità
1.555 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F4/c8-4-1-3(7(11,12)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H
BWQFQKZDLBJZAW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride is an aryl fluorinated building block.
Applicazioni
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride may be used for the synthesis of 3-[4-[1-(2,6-dichloro-3-iodo-4-trifluoromethylphenyl)-5-iodopyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Robert E Sammelson et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8075-8079 (2003-10-11)
3-[4-[1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)pyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine is a fipronil-based (i.e. fiprole), high-affinity probe for the GABA receptor. For synthesis of the tritium-labeled version of this trifluoromethyldiazirinylfiprole ([(3)H]TDF) the required intermediate, 3-[4-[1-(2,6-dichloro-3-iodo-4-trifluoromethylphenyl)-5-iodopyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine, was prepared in 10 steps from pyrazole and 3,5-dichloro-4-fluorobenzotrifluoride. One of the key transformations