Key Documents
415715
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
Applicazioni
This diamine and its antipode are important building blocks in the synthesis of pharmaceuticals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
5-Hydroxytryptamine receptor subtypes.
S J Peroutka
Annual review of neuroscience, 11, 45-60 (1988-01-01)
Langlois, M. et al.
Synthetic Communications, 22, 1895-1895 (1992)
5-HT3 receptors.
G J Kilpatrick et al.
Medicinal research reviews, 10(4), 441-475 (1990-10-01)