Documenti fondamentali
414581
Sigma-Aldrich
Magnesium molybdate
99%
About This Item
Formula condensata:
MgMoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Densità
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)