Documenti fondamentali
413186
Sigma-Aldrich
2-Dodecyl-N-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)succinimide
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H48N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
220 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C2)C1=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)