Documenti fondamentali
411477
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl cyanoacetate
98%
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
nitrile
Stringa SMILE
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methoxyethyl cyanoacetate (3-Oxo-3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile) is 2-methoxyethyl ester of 2-cyanoacetic acid.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)