Documenti fondamentali
410942
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabenzylmethanediamine
98%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2)2NCH2N(CH2C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)Cc4ccccc4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)